Vinyl crotonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Crotonic Acid Vinyl Ester
OR927024-100G
OR927024-25G
OR927024-500G
APOSOR927024-100GEA
270
EUR
APOSOR927024-100G
APOSOR927024-25G
APOSOR927024-500G
Vinyl crotonate 95%
Vinyl crotonate
Formel:
C₆H₈O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009288 CAS-Nummer: 14861-06-4 |