4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927063-1G OR927063-250MG OR927063-5G
APOSOR927063-1GEA 369 EUR
APOSOR927063-1G APOSOR927063-250MG APOSOR927063-5G
4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine 96%
4-(1H-Imdazol-4-yl)piperidine
Formel: C₈H₁₃N₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 106243-23-6