2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927066-1G OR927066-250MG
APOSOR927066-1GEA 0 EUR
APOSOR927066-1G APOSOR927066-250MG
2-(4-Ethylphenyl)piperazine 95%
2-(4-Ethylphenyl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 910444-30-3