3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927084-1G OR927084-250MG
APOSOR927084-1GEA 487 EUR
APOSOR927084-1G APOSOR927084-250MG
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline
Formel: C₈H₈N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 626248-56-4