(4-Ethoxyphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Ethoxyphenylacetic Acid
OR927167-100G OR927167-25G OR927167-5G
APOSOR927167-100GEA 114 EUR
APOSOR927167-100G APOSOR927167-25G APOSOR927167-5G
(4-Ethoxyphenyl)essigsäure 98%
(4-Ethoxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004346
CAS-Nummer: 4919-33-9