1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
OR927241-1G
OR927241-250MG
OR927241-5G
APOSOR927241-1GEA
36.4
EUR
APOSOR927241-1G
APOSOR927241-250MG
APOSOR927241-5G
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
1-Methylindazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11901714 CAS-Nummer: 1176754-31-6 |