1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927275-1G OR927275-250MG
APOSOR927275-1GEA 174 EUR
APOSOR927275-1G APOSOR927275-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272223
CAS-Nummer: 898746-35-5