8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927287-1G OR927287-250MG
APOSOR927287-1GEA 194 EUR
APOSOR927287-1G APOSOR927287-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739274
CAS-Nummer: 143982-39-2