3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927302-1G OR927302-5G
APOSOR927302-1GEA 132 EUR
APOSOR927302-1G APOSOR927302-5G
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid 95%
3-Ethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016835
CAS-Nummer: 80018-50-4