(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927310-1G
OR927310-250MG
APOSOR927310-1GEA
864
EUR
APOSOR927310-1G
APOSOR927310-250MG
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid 95%
(4-Methylfurazan-3-yl)acetic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06010348 CAS-Nummer: 15323-69-0 |