(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927331-100G
OR927331-25G
OR927331-5G
APOSOR927331-100GEA
782
EUR
APOSOR927331-100G
APOSOR927331-25G
APOSOR927331-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure 95%
(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Molecular Weight: 196,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004322 CAS-Nummer: 1758-25-4 |