6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR927338-1G OR927338-5G OR927338-250MG
APOSOR927338-1GEA 105 EUR
APOSOR927338-1G APOSOR927338-5G APOSOR927338-250MG
6-Bromo-4-iodoquinoline 97%
6-Bromo-4-iodoquinoline
Formel: C₉H₅BrIN
Molecular Weight: 333.9512 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437008
CAS-Nummer: 927801-23-8