2-(Phenylthio)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927470-1G OR927470-5G
APOSOR927470-1GEA 190 EUR
APOSOR927470-1G APOSOR927470-5G
2-(Phenylthio)acetamide 95%
2-(Phenylthio)acetamide
Formel: C₈H₉NOS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040684
CAS-Nummer: 22446-20-4