Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 6-bromo-1-methylindole-2-carboxylate
OR927482-1G OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA 255 EUR
APOSOR927482-1G APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 268.11 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07364734
CAS-Nummer: 680569-18-0