tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
OR927648-1G
APOSOR927648-1GEA 36.4 EUR
APOSOR927648-1G
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formel: C₉H₁₉NO₃
Molecular Weight: 189,2500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09608009
CAS-Nummer: 183059-24-7