Nitrosobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927665-100G
OR927665-25G
APOSOR927665-100GEA
324
EUR
APOSOR927665-100G
APOSOR927665-25G
Nitrosobenzol 95%
Nitrosobenzene
Formel:
C₆H₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002059 CAS-Nummer: 586-96-9 |