[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Fur-2-yl)aniline
OR9277-1G OR9277-250MG OR9277-5G
APOSOR9277-1GEA 306 EUR
APOSOR9277-1G APOSOR9277-250MG APOSOR9277-5G
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molecular Weight: 195,65 g/mol
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366478
CAS-Nummer: 102269-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III