Methyl-o-anisat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl-2-methoxybenzoat, 2-Methoxybenzoesäuremethylester, o-Anissäuremethylester, 2-Anissäuremethylester
OR927757-500G
APOSOR927757-500GEA
201
EUR
APOSOR927757-500G
Methyl-o-anisat 95%
Methyl-o-anisat
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008423 CAS-Nummer: 606-45-1 |