3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR927763-1G
APOSOR927763-1GEA
52.2
EUR
APOSOR927763-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline 95%
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272236 CAS-Nummer: 6398-87-4 |