4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Vanillylideneacetone, Dehydrozingerone, 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)but-3-en-2-one
OR927851-25G
APOSOR927851-25GEA
137
EUR
APOSOR927851-25G
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-on 95%
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-on
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012210 CAS-Nummer: 1080-12-2 |