2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928056-1G OR928056-5G
APOSOR928056-1GEA 168 EUR
APOSOR928056-1G APOSOR928056-5G
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitril 95%
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitril
Formel: C₁₂H₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02630467
CAS-Nummer: 299442-23-2