4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928147-1G OR928147-5G
APOSOR928147-1GEA 168 EUR
APOSOR928147-1G APOSOR928147-5G
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyd 95%
4-Ethoxy-3-(hydroxymethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03180283
CAS-Nummer: 917746-81-7