1,2-Dichlor-3-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9282-100G
APOSOR9282-100GEA 77 EUR
APOSOR9282-100G
1,2-Dichlor-3-iodbenzol 98%
1,2-Dichlor-3-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
Molecular Weight: 272,9 g/mol
Siedepunkt: 121…123 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 33…37 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001034
CAS-Nummer: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0