4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,4-dimethoxyoxane
OR928242-1G OR928242-5G
APOSOR928242-1GEA 219 EUR
APOSOR928242-1G APOSOR928242-5G
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran 98%
4,4-Dimethoxytetrahydro-4H-pyran
Formel: C₇H₁₄O₃
Molecular Weight: 146.186 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040530
CAS-Nummer: 28218-71-5