4-(Methoxymethyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928265-1G OR928265-250MG
APOSOR928265-1GEA 157 EUR
APOSOR928265-1G APOSOR928265-250MG
4-(Methoxymethyl)phenol 95%
4-(Methoxymethyl)phenol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020186
CAS-Nummer: 5355-17-9