5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR928290-1G OR928290-250MG
APOSOR928290-1GEA 180 EUR
APOSOR928290-1G APOSOR928290-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine 96%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine
Formel: C₆H₉N₃
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263955
CAS-Nummer: 297172-19-1