3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928299-1G OR928299-250MG
APOSOR928299-1GEA 137 EUR
APOSOR928299-1G APOSOR928299-250MG
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile
Formel: C8H7NO
Molecular Weight: 133,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16999137
CAS-Nummer: 95658-81-4