Triethylamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: TEA(Diethylamino)ethan
APOSOR9284-500MLEA 17.6 EUR
APOSOR9284-500ML APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L
Triethylamin 99%
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Molecular Weight: 101,19 g/mol
Siedepunkt: 89…90 °C
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,726 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3+8,II