Ethyl-3-(methylamino)-2-butenoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928436-100G
OR928436-25G
OR928436-5G
APOSOR928436-100GEA
150
EUR
APOSOR928436-100G
APOSOR928436-25G
APOSOR928436-5G
Ethyl-3-(methylamino)-2-butenoate 95%
Ethyl-3-(methylamino)-2-butenoate
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03060877 CAS-Nummer: 870-85-9 |