Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
OR928449-5G
APOSOR928449-5GEA
98.6
EUR
APOSOR928449-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde 96%
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₈O₂ Molecular Weight: 196,21 g/mol Schmelzpunkt: 97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03306027 CAS-Nummer: 96706-46-6 |