2-Methyl-3-hexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928462-10G OR928462-1G OR928462-5G
APOSOR928462-10GEA 377 EUR
APOSOR928462-10G APOSOR928462-1G APOSOR928462-5G
2-Methyl-3-hexanon 95%
2-Methyl-3-hexanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Dichte: 0.8428
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009399
CAS-Nummer: 7379-12-6