2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Piperidin-1-ylmethyl-aniline
OR928481-1G OR928481-5G
APOSOR928481-1GEA 125 EUR
APOSOR928481-1G APOSOR928481-5G
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine 97%
2-Piperidin-1-ylmethylphenylamine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Molecular Weight: 190.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114503
CAS-Nummer: 19577-83-4