1-Pyridazin-3-ylethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR928493-1G OR928493-5G
APOSOR928493-1GEA 410 EUR
APOSOR928493-1G APOSOR928493-5G
1-Pyridazin-3-ylethanone
1-Pyridazin-3-ylethanone
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189577
CAS-Nummer: 1122-63-0