Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928607-10G OR928607-1G OR928607-5G
APOSOR928607-10GEA 556 EUR
APOSOR928607-10G APOSOR928607-1G APOSOR928607-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 98%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Formel: C₅H₁₀OS
Molecular Weight: 118.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02942489
CAS-Nummer: 29683-23-6