Ethyl-4-ethoxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Ethoxybenzoesäureethylester
OR928615-100G
APOSOR928615-100GEA
156
EUR
APOSOR928615-100G
Ethyl-4-ethoxybenzoat 98%
Ethyl-4-ethoxybenzoat
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009116 CAS-Nummer: 23676-09-7 |