N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methylgramine
OR928632-1G
OR928632-250MG
OR928632-5G
APOSOR928632-1GEA
112
EUR
APOSOR928632-1G
APOSOR928632-250MG
APOSOR928632-5G
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine 98%
N,N-Dimethyl-1-(5-methyl-1H-indol-3-yl)methanamine
Formel:
C₁₂H₁₆N₂ Molecular Weight: 188,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022732 CAS-Nummer: 30218-58-7 |