2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928689-1G OR928689-5G
APOSOR928689-1GEA 139 EUR
APOSOR928689-1G APOSOR928689-5G
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04624247
CAS-Nummer: 18870-75-2