2-Ethylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Ethylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR928707-1G
APOSOR928707-1GEA 200 EUR
APOSOR928707-1G
2-Ethylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-Ethylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂OS
Molecular Weight: 168,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07186316
CAS-Nummer: 876890-28-7