4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928753-1G OR928753-250MG
APOSOR928753-1GEA 91.5 EUR
APOSOR928753-1G APOSOR928753-250MG
4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆ClN₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12924466
CAS-Nummer: 871024-38-3