2-Methyl-2-propanyl-methyl(2-oxoethyl)carbamat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl methyll(2-oxoethyl)carbamate, Methyl(2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-Boc-(methylamino)acetaldehyde, N-tert-Butoxycarbonyl-(methylamino)acetaldehyde
OR928760-10G OR928760-1G OR928760-5G
APOSOR928760-10GEA 142 EUR
APOSOR928760-10G APOSOR928760-1G APOSOR928760-5G
2-Methyl-2-propanyl-methyl(2-oxoethyl)carbamat 95%
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Formel: C₈H₁₅NO₃
Molecular Weight: 173.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08064267
CAS-Nummer: 123387-72-4