Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-aminocyclopent-1-enecarboxylate
OR928805-1G
OR928805-25G
OR928805-5G
APOSOR928805-1GEA
92.8
EUR
APOSOR928805-1G
APOSOR928805-25G
APOSOR928805-5G
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-1-cyclopentene-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₃NO₂ Molecular Weight: 155,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216929 CAS-Nummer: 7149-18-0 |