1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928812-1G
OR928812-5G
APOSOR928812-1GEA
0
EUR
APOSOR928812-1G
APOSOR928812-5G
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen 95%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylen
Formel:
C₁₁H₁₆OSi Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008582 CAS-Nummer: 13735-81-4 |