tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR928848-1G
OR928848-250MG
OR928848-5G
APOSOR928848-1GEA
31.9
EUR
APOSOR928848-1G
APOSOR928848-250MG
APOSOR928848-5G
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₇NO₅S Schmelzpunkt: 22 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22123261 CAS-Nummer: 454248-55-6 |