2,5-Dimethyltetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR928860-25ML
APOSOR928860-25MLEA
248
EUR
APOSOR928860-25ML
2,5-Dimethyltetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
2,5-Dimethyltetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005369 CAS-Nummer: 1003-38-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...