3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9289-1G
OR9289-250MG
APOSOR9289-1GEA
163
EUR
APOSOR9289-1G
APOSOR9289-250MG
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00665858 CAS-Nummer: 59844-05-2 |