Isobutyrophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-1-phenyl-1-propanon, Isopropylphenylketon, Phenylisopropylketon, α-Methylpropiophenon
OR929001-100G OR929001-500G
APOSOR929001-100GEA 69.6 EUR
APOSOR929001-100G APOSOR929001-500G
Isobutyrophenon 98%
Isobutyrophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 1
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008917
CAS-Nummer: 611-70-1