(2-Ethoxyphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxyphenylacetic acid, 2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
OR929038-5G
APOSOR929038-5GEA
112
EUR
APOSOR929038-5G
(2-Ethoxyphenyl)essigsäure 95%
(2-Ethoxyphenyl)essigsäure
Formel:
H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH Molecular Weight: 180,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016824 CAS-Nummer: 70289-12-2 |