7-Methyl-3-indolylessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR929183-1G OR929183-250MG
APOSOR929183-1GEA 242 EUR
APOSOR929183-1G APOSOR929183-250MG
7-Methyl-3-indolylessigsäure 95%
7-Methyl-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047183
CAS-Nummer: 5435-36-9