2-sec-Butylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR929266-1G OR929266-250MG
APOSOR929266-1GEA 371 EUR
APOSOR929266-1G APOSOR929266-250MG
2-sec-Butylanilin 98%
2-sec-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 55751-54-7