2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranose, D-Glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, (2R,3R,4S,5R)-2-(Acetoxymethyl)-6-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
OR929363-25G OR929363-5G
APOSOR929363-25GEA 340 EUR
APOSOR929363-25G APOSOR929363-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Formel: C₁₄H₂₀O₁₀
Molecular Weight: 348.304 g/mol
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00061634
CAS-Nummer: 10343-06-3